Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Humant IgE, rekombinant VHH, biotinyleret
Artikelnummer. 17333463
Skift visning
Mængde:
10μ L
100μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17333463 10μ L
17343463 100μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17333463 Leverandør Proteintech Leverandørnr. shuEB110
Nano-CaptureLigand for humant IgE: enkelt domæne antistof/VHH [CTK0111], biotinyleret.
  • ChromoTek Nano-CaptureLigand™ humant IgE, VHH, biotinyleret bruges til sted-rettet og specifik immobilisering af humant IgE i biosensor og ELISA analyser
  • Det fanger ikke-biotinylerede humane IgE-antistoffer mod streptavidin/avidin
  • Nano-CaptureLigand humant IgE, VHH, biotinyleret omfatter et monoklonalt biotinyleret VHH/ Nanobody
Tekniske data
Mængde 10μ L
Målspecificitet Fc-fragment af Human IgG1, IgG2, IgG3 og IgG4, Fc-fragment af kanin IgG
Konjugeret Biotin
Klonalitet Monoklonal
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares ved +4 °C/+40 °F. Valgfrit: Aliquot ved ankomst og opbevares ved -20 °C/-4 °F
Til brug med (applikation) BLI, SPR, ELISA