Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Nano-CaptureLigand™ Human Ig, Lambda-LC-specifik VHH, biotinyleret
Artikelnummer. p-7236013
Mængde:
10μ L
100μ L
Artikelnummer. 17353463
Brand: Proteintech SHULB110
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Nano-CaptureLigand for humant Ig: lambda-specifikt enkelt domæne antistof/VHH [CTK0110], biotinyleret.
  • De Nano-CaptureLigand™ humant Ig, lambda-LC fanger og immobiliserer humane Ig lambda let kæde (LC) antistoffer mod avidin/streptavidin coatede overflader brugt i BLI, SPR og ELISA analyser
  • Består af et biotinyleret nanobody, der specifikt binder til humane Ig lambda LC antistoffer med høj affinitet og på en stedstyret måde
Tekniske data
Mængde 10μ L
Målspecificitet Lambda-LC af humane Ig lambda-antistoffer
Konjugeret Biotin
Klonalitet Monoklonal
Indhold og opbevaring Ved modtagelsen opbevares ved +4 °C/+40 °F. Valgfrit: Aliquot ved ankomst og opbevares ved -20 °C/-4 °F
Til brug med (applikation) BLI, SPR, ELISA