Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Magnetisk agarosesæt
Beskrivelse
- ChromoTek Myc-Trap™ Magnetisk agarose er en affinitetsharpiks til IP af Myc-fusionsproteiner
- Består af en Myc Nanobody/VHH koblet til magnetiske agaroseperler
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 20 reaktioner |
| Tilstrækkelig til | 20 reaktioner |