Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Magnetisk agarose
Artikelnummer. 17313583
Skift visning
Tilstrækkelig til:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilstrækkelig til
17313583 20 reaktioner
17303583 100 reaktioner
17323583 200 reaktioner
17333583 400 reaktioner
17393573 10 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17313583 Leverandør Proteintech Leverandørnr. ytma20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ChromoTek Myc-Trap™ Magnetisk agarose er en affinitetsharpiks til IP af Myc-fusionsproteiner.
  • Består af en Myc Nanobody/VHH koblet til magnetiske agaroseperler
Tekniske data
Indhold og opbevaring Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Stabil i et år.
Til brug med (applikation) IP, CoIP, ChIP, RIP
Mål Myc-tag-sekvensmotiv EQKLISEEDL ved N-terminalen, C-terminalen eller det indre sted af fusionsproteinet. Endogent c-myc er IKKE bundet.
Etiket eller farvestof Magnetisk agarose
Arter Alpaca
Tilstrækkelig til 20 reaktioner