Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Agarose sæt
Beskrivelse
- Myc-Trap™ Agarose er et affinitetsreagens til IP og oprensning af Myc-mærkede proteiner
- Består af en Myc Nanobody/VHH koblet til agaroseperler
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 20 reaktioner |
| Tilstrækkelig til | 20 reaktioner |