Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Myc-Trap™ Agarose
Beskrivelse
- Består af en Myc Nanobody/VHH koblet til agaroseperler
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Stabil i et år. |
| Til brug med (applikation) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Mål | Myc-tag-sekvensmotiv EQKLISEEDL ved N-terminalen, C-terminalen eller det indre sted af fusionsproteinet. Endogent c-myc er IKKE bundet. |
| Etiket eller farvestof | Agarose |
| Arter | Alpaca |
| Tilstrækkelig til | 20 reaktioner |