Få mere at vide
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose Kit
Artikelnummer. 17323403
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
17323403 20 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 17323403 Leverandør Proteintech Leverandørnr. ntmak20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kit med 20 reaktioner af mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose og lysis-, fortyndings-, vaske- og elueringsbuffere.
  • ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose er en affinitetsharpiks til IP af mNeonGreen-fusionsproteiner
  • Består af en mNeonGreen Nanobody/VHH koblet til magnetiske agaroseperler
Tekniske data
Mængde 20 reaktioner
Tilstrækkelig til 20 reaktioner