Få mere at vide
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose
Beskrivelse
- Består af en mNeonGreen Nanobody/VHH koblet til magnetiske agaroseperler
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. |
| Til brug med (applikation) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Mål | mNeonGrøn, Branchiostoma lanceolatum |
| Etiket eller farvestof | Magnetisk agarose |
| Arter | Alpaca |
| Tilstrækkelig til | 20 reaktioner |