Få mere at vide
Proteintech ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose
Artikelnummer. 17303403
Skift visning
Tilstrækkelig til:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilstrækkelig til
17303403 200 reaktioner
17313403 400 reaktioner
17373393 10 reaktioner
17383393 100 reaktioner
17393393 20 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17303403 Leverandør Proteintech Leverandørnr. ntma200
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ChromoTek mNeonGreen-Trap Magnetic Agarose er en affinitetsharpiks til IP af mNeonGreen-fusionsproteiner.
  • Består af en mNeonGreen Nanobody/VHH koblet til magnetiske agaroseperler
Tekniske data
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses.
Til brug med (applikation) IP, CoIP, ChIP, RIP
Mål mNeonGrøn, Branchiostoma lanceolatum
Etiket eller farvestof Magnetisk agarose
Arter Alpaca
Tilstrækkelig til 200 reaktioner