Få mere at vide
Proteintech ChromoTek MK2-Trap Agarose
Beskrivelse
- Omfatter en MK2 Nanobody/VHH konjugeret til agaroseperler
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. |
| Til brug med (applikation) | IP, CoIP |
| Mål | K2 (MAP kinase-aktiveret proteinkinase 2, MAPKAP-K2); Arts-reaktivitet: Testet på mennesker, mus, hamster; Posttranslationelle ændringer: MK2-Trap genkender uphosphoryleret MK2 og Phospho-MK2 (Thr222). Specificitet på Phospho-MK2 (Thr334) blev ikke testet. |
| Etiket eller farvestof | Agarose |
| Arter | Alpaca |
| Tilstrækkelig til | 400 reaktioner |