Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Histone-label Atto488
Beskrivelse
- Består af en anti-histon VHH konjugeret til det fluorescerende farvestof ATTO488. Til IF, mikroskopi af histoner, kromosomer og kerner
Tekniske data
Tekniske data
| Klonalitet | Monoklonal |
| Mængde | 100μ L |
| Til brug med (applikation) | Immunfluorescens (IF), Immuncytokemi (ICC) |
| Konjugeret | ATTO488 |
| Målspecificitet | Histon H2A-H2B heterodimerer |
| Indhold og opbevaring | Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved +4 °C. Stabil i 6 måneder. Må ikke fryses. Beskyt mod lys. |