Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Histone-Chromobody™ Plasmid (eGFP)
Artikelnummer. 17363523
Skift visning
Mængde:
20μ g
Artikelnummer. Mængde
17363523 20μ g
1 options
Artikelnummer. 17363523 Leverandør Proteintech Leverandørnr. tcg
 Begrænset vare
På lager
Histone-Chromobody™ fusioneret til EGFP.
  • DNA-plasmid, der koder for anti-H2A-H2B VHH (anti-H2A-H2B Nanobody) fusioneret til EGFP
Tekniske data
Mængde 20μ g