Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Halo-Trap magnetiske partikler M-270
Artikelnummer. 17521796 Shop alle Proteintech produkter
Skift visning
Mængde:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17521796 20 reaktioner
17501796 10 reaktioner
17511796 100 reaktioner
17531796 200 reaktioner
17541796 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17521796 Leverandør Proteintech Leverandørnr. otd20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ChromoTek Halo-Trap Magnetic Particles M-270 består af et anti-Halo-tag Nanobody (VHH), som er kovalent bundet til magnetiske partikler M-270.
  • Halo-Trap magnetiske partikler M-270 bruges til at immunpræcipitere Halo-tag-proteiner fra celleekstrakter af forskellige organismer som pattedyr, planter, bakterier, gær, insekter osv. i nærvær eller fravær af en kovalent bundet ligand.
  • Interaktionen mellem Halo-Trap og Halo-tag-proteinet er reversibel.
Tekniske data
Bindende Kapacitet 1,25μ g rekombinant Halo-tag pr. 25μ L perleopslæmning
Mængde 20 reaktioner
Til brug med (applikation) IP, CoIP, ChIP, RIP