Beskrivelse
- Halo-Trap magnetiske partikler M-270 bruges til at immunpræcipitere Halo-tag-proteiner fra celleekstrakter af forskellige organismer som pattedyr, planter, bakterier, gær, insekter osv. i nærvær eller fravær af en kovalent bundet ligand.
- Interaktionen mellem Halo-Trap og Halo-tag-proteinet er reversibel.
Tekniske data
Tekniske data
| Bindende Kapacitet | 1,25μ g rekombinant Halo-tag pr. 25μ L perleopslæmning |
| Form | Væske |
| Mængde | 10 reaktioner |
| Til brug med (applikation) | IP, CoIP, ChIP, RIP |