Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Magnetic Agarose Kit
Artikelnummer. 17353413
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
17353413 20 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 17353413 Leverandør Proteintech Leverandørnr. otmak20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ChromoTek Halo-Trap Magnetic Agarose Kit består af en anti-Halo-tag Nanobody (VHH), som er kovalent bundet til magnetiske agaroseperler.
  • Halo-Trap Magnetic Agarose Kit bruges til at immunpræcipitere Halo-mærkede fusionsproteiner fra celleekstrakter af forskellige organismer som pattedyr, planter, bakterier, gær, insekter osv. i fravær eller tilstedeværelse af en kovalent bundet ligand
  • Interaktionen mellem Halo-Trap og det Halo-mærkede fusionsprotein er reversibel
Tekniske data
Mængde 20 reaktioner
Tilstrækkelig til 20 reaktioner