Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Magnetisk Agarose
Beskrivelse
- Halo-Trap Magnetic Agarose bruges til at immunpræcipitere Halo-mærkede fusionsproteiner fra celleekstrakter af forskellige organismer som pattedyr, planter, bakterier, gær, insekter osv. i nærvær eller fravær af en kovalent bundet ligand
- Interaktionen mellem Halo-Trap og det Halo-mærkede fusionsprotein er reversibel
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. Stabil i 1 år. Sendes ved omgivelsestemperatur. |
| Til brug med (applikation) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Mål | Halo-tag (modificeret variant af det bakterielle haloalkan-dehalogenase-enzym fra Rhodococcus rhodochrous) i fravær eller tilstedeværelse af kovalent bundne chloralkan-baserede ligander |
| Etiket eller farvestof | Magnetisk agarose |
| Arter | Alpaca |
| Tilstrækkelig til | 20 reaktioner |
| Bindende Kapacitet | 12.5μ g rekombinant Halo-tag pr. 25μ L perleopslæmning |