Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Halo-Trap Magnetisk Agarose
Artikelnummer. 17303413
Skift visning
Tilstrækkelig til:
10 reaktioner
100 reaktioner
20 reaktioner
200 reaktioner
400 reaktioner
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilstrækkelig til
17303413 10 reaktioner
17313413 100 reaktioner
17323413 20 reaktioner
17333413 200 reaktioner
17343413 400 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 17303413 Leverandør Proteintech Leverandørnr. OTMA10
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ChromoTek Halo-Trap Magnetic Agarose består af en anti-Halo-tag Nanobody (VHH), som er kovalent bundet til magnetiske agaroseperler.
  • Halo-Trap Magnetic Agarose bruges til at immunpræcipitere Halo-mærkede fusionsproteiner fra celleekstrakter af forskellige organismer som pattedyr, planter, bakterier, gær, insekter osv. i nærvær eller fravær af en kovalent bundet ligand
  • Interaktionen mellem Halo-Trap og det Halo-mærkede fusionsprotein er reversibel
Tekniske data
Bindende Kapacitet 12.5μ g rekombinant Halo-tag pr. 25μ L perleopslæmning
Indhold og opbevaring Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. Stabil i 1 år. Sendes ved omgivelsestemperatur.
Til brug med (applikation) IP, CoIP, ChIP, RIP
Mål Halo-tag (modificeret variant af det bakterielle haloalkan-dehalogenase-enzym fra Rhodococcus rhodochrous) i fravær eller tilstedeværelse af kovalent bundne chloralkan-baserede ligander
Etiket eller farvestof Magnetisk agarose
Arter Alpaca
Tilstrækkelig til 10 reaktioner