Få mere at vide
Proteintech ChromoTek GST-Trap Agarose
Beskrivelse
- Består af en GST Nanobody/VHH koblet til agaroseperle
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Ved modtagelse opbevares ved 4 °C. Må ikke fryses. |
| Til brug med (applikation) | IP, CoIP, ChIP, RIP |
| Mål | Glutathion S-Transferase (GST ) fra Schistosoma japonicum |
| Etiket eller farvestof | Agarose |
| Arter | Alpaca |
| Tilstrækkelig til | 20 reaktioner |