Få mere at vide
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetiske partikler M-270 Kit
Beskrivelse
- GFP-Trap™ Magnetiske partikler M-270 til immunpræcipitation (IP) af GFP-mærkede proteiner
- GFP-Trap™ Magnetiske partikler M-270 anbefales stærkt, når meget store proteiner/komplekser undersøges, og magnetisk adskillelse er nødvendig for IP
- Består af en GFP VHH/ Nanobody koblet til magnetiske partikler M-270
Tekniske data
Specifications
| Mængde | 20 reaktioner |
| Tilstrækkelig til | 20 reaktioner |