Få mere at vide
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetiske partikler M-270 Kit
Artikelnummer. 17303363
Skift visning
Mængde:
20 reaktioner
Artikelnummer. Mængde
17303363 20 reaktioner
1 options
Artikelnummer. 17303363 Leverandør Proteintech Leverandørnr. gtdk20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kit med 20 reaktioner af GFP-Trap™ Magnetiske partikler M-270 og lyserings-, fortyndings-, vaske- og elueringsbuffere.
  • GFP-Trap™ Magnetiske partikler M-270 til immunpræcipitation (IP) af GFP-mærkede proteiner
  • GFP-Trap™ Magnetiske partikler M-270 anbefales stærkt, når meget store proteiner/komplekser undersøges, og magnetisk adskillelse er nødvendig for IP
  • Består af en GFP VHH/ Nanobody koblet til magnetiske partikler M-270
Specifications
Mængde 20 reaktioner
Tilstrækkelig til 20 reaktioner