Få mere at vide
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Magnetisk agarosesæt
Beskrivelse
- ChromoTek GFP-Trap™ Magnetisk agarose er affinitetsperler til IP af GFP-fusionsproteiner
- Omfatter en GFP Nanobody/VHH koblet til magnetiske agaroseperler
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 20 reaktioner |
| Tilstrækkelig til | 20 reaktioner |