Få mere at vide
Proteintech ChromoTek GFP-Trap™ Agarose sæt
Description
- GFP-Trap™ Agarose er en affinitetsharpiks for IP af GFP-fusionsproteiner
- Består af en GFP Nanobody/VHH koblet til agaroseperler
- ChromoTek GFP-Trap™ Agarose er et brugsklart reagens
Specifications
Specifications
| Mængde | 20 reaktioner |
| Tilstrækkelig til | 20 reaktioner |