Få mere at vide
Proteintech ChromoTek GFP-Booster ATTO488
Artikelnummer. 17303343
Skift visning
Mængde:
10μ L
100μ L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17303343 10μ L
17313343 100μ L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17303343 Leverandør Proteintech Leverandørnr. gba48810
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
GFP VHH konjugeret til ATTO 488.
  • anti-GFP VHH/ Nanobody konjugeret til et fluorescerende farvestof til IF/mikroskopi
Tekniske data
Klonalitet Monoklonal
Mængde 10μ L
Til brug med (applikation) Immunfluorescens (IF), Immunhistokemi (IHC), Immuncytokemi (ICC)
Konjugeret ATTO488
Målspecificitet AcGFP, Citrin, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP
Indhold og opbevaring Sendes ved omgivelsestemperatur. Ved modtagelse opbevares ved +4 ™C. Stabil i 6 måneder. Må ikke fryses. Beskyt mod lys.