Få mere at vide
Proteintech ChromoTek GFP-Booster Alexa Fluor™ 488
Beskrivelse
- anti-GFP VHH/ Nanobody konjugeret til et fluorescerende farvestof til IF/mikroskopi
Tekniske data
Tekniske data
| Klonalitet | Monoklonal |
| Mængde | 10μ L |
| Til brug med (applikation) | Immunfluorescens (IF), Immunhistokemi (IHC), Immuncytokemi (ICC) |
| Konjugeret | Alexa Fluor™ 488 |
| Målspecificitet | AcGFP, Citrin, CFP, eGFP, eYFP, GFP S65T, pHluorin, sfGFP, mClover (Clover A206K), TagGFP, tagGFP2, Venus, wtGFP, YFP |
| Indhold og opbevaring | Sendes ved omgivelsestemperatur. Opbevares ved -20 °C/-4 °F. Undgå fryse-tø-cyklusser. Alikvot ved ankomst. Beskyt mod lys. Stabil i 6 måneder. |