Få mere at vide
Proteintech ChromoTek Binding Control Magnetic Agarose
Artikelnummer. 17343283
Mængde:
20 reaktioner
Artikelnummer. 17343283
Brand: Proteintech bmab20
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Bindingskontroller er deaktiverede magnetiske agaroseperler. De er den samme magnetiske agarosematrix som vores Nano-Traps Magnetic Agarose.
  • Kontrol af uspecifik binding af proteiner, DNA osv. til perler
  • Pre-clearing af cellelysat
  • 20 reaktioner / 500μ L gylle
  • Opbevares i 20% EtOH
Tekniske data
Mængde 20 reaktioner
Tilstrækkelig til 20 reaktioner