Få mere at vide
Chromosulfuric acid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511574 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10511574 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10722961 1 L Glasflaske 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10511574 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295510025
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65272-71-1
Molekylær formel Cr2K2O7·H2O4S
Molekylvægt (g/mol) 200.237
MDL nummer MFCD00010952
InChI nøgle IFMFTIBWWVBKOC-UHFFFAOYSA-L
Synonym absorbency linearity solution #2 24.28 mg/l inverted exclamation marka in hclo4, 25 ml
PubChem CID 131664149
IUPAC navn dikalium;chrom;dihydroxid;dihydrat
SMIL O.O.[OH-].[OH-].[K+].[K+].[Cr]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromosulfuric acid
Farve Brun til Brun-Rød
Kogepunkt 330.0°C
Tæthed 1.8400g/mL
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.84
Mængde 2.5 L
Fysisk form Væske
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water (caution ! development of heat)