Få mere at vide
Thermo Scientific™ ChromoSphere™ -T-certificerede størrelsesstandarder
Artikelnummer. 11858233 Shop alle Thermo Scientific produkter
Diameter (metrisk):
50μ m
100μ m
150μ m
200μ m
300μ m
400μ m
500μ m
Farve:
Rød
Sort
Størrelsesfordeling:
s = 10µm, 5,0% CV
s = 11µm, 3,5% CV
s = 18 µm, 4,4% CV
s = 18µm, 4,8% CV
s = 22µm, 4,5% CV
s = 24µm, 4,8% CV
s = 3,6 µm, 7,3 % CV
s = 3,8 µm, 7,7 % CV
s = 7,1 µm, 7,5 % CV
s = 7,5 µm, 2,5 % CV
s = 7,5 µm, 7,8 % CV
s = 7,8 µm, 5,2 % CV
s = 9,0 µm, 6,0 % CV
s = 9,5 µm, 4,7 % CV
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. 11858233
Brand: Thermo Scientific™ BK500T
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Opnå høj visuel kontrast med Thermo Scientific™ ChromoSphere™ -T-certificerede størrelsesstandarder, farvede polymermikrosfærer med NIST™ -sporbare diametre.
Opnå høj visuel kontrast med Thermo Scientific™ ChromoSphere™ -T-certificerede størrelsesstandarder, farvede polymermikrosfærer med NIST™ -sporbare diametre. Disse reference- og kalibreringsmaterialer bruges til test af filtreringssystemer, hætteglasrensningsevalueringer, kontamineringskontrolundersøgelser og kalibrering af injektionsanordninger.
ChromoSphere-T størrelsesstandarder blev udviklet til brug som reference- eller kalibreringsmaterialer i applikationer, hvor der ønskes en høj visuel kontrast. Produktlinjen består af et stort sortiment af ensartede partikelstørrelser mellem 50 og 500 mikron i enten rød eller sort farve.
  • Indvendigt farvet med dybt farvede røde eller sorte farvestoffer, hvilket resulterer i meget høj kontrast og synlighed i forhold til de fleste baggrundsmaterialer
  • Gennemsnitlige diametre, der kan spores til standardmåleren gennem National Institute of Standards and Technology (NIST )
  • Kalibreret ved optisk mikroskopi
  • Fremstillet af tværbundet polystyren divinylbenzen (PS-DVB) copolymer
  • Fås som tørre pulvere
  • Dispergeres let i vandige medier ved hjælp af en lille mængde overfladeaktivt stof eller i lavere alkoholer, såsom methanol eller ethanol
  • Minimal farvestofekstraktion, når partikler er suspenderet i rene alkoholer
Bemærk:
  • Andre organiske opløsningsmidler, såsom ethere eller chlorerede kulbrinter, bør undgås, fordi de vil kvælde partiklerne og helt ekstrahere farvestoffet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Kan indeholde spormængder af dispergeringsmiddel
Certificeringer/compliance Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Koncentration 100% faste stoffer
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur på et tørt sted. Opbevar opretstående og hold flasken tæt lukket. Åndedrætsværn mod støv anbefales.
Indhold Tørfarvet polystyren (DVB) mikrosfærer
Oversigt Designet til brug som reference- eller kalibreringsmaterialer i applikationer, hvor høj kontrast er påkrævet.
Farve Sort
Til brug med (applikation) Rengøringsvurdering, Høj kontrast reference og kalibrering
Materiale Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB)
Produkttype Partikler, standardstørrelse
Inkluderer Certifikat for kalibrering og sporbarhed til NIST
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 1 g
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Størrelsesfordeling s = 22µm, 4,5% CV
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Diameter (metrisk) 500μ m