Beskrivelse
Opnå høj visuel kontrast med Thermo Scientific™ ChromoSphere™ Tørfarvede partikler, polymerpartikler, der er indvendigt og dybt farvet i intens rød eller sort, hvilket resulterer i meget høj kontrast og synlighed i forhold til de fleste baggrundsmaterialer. Produktlinjen fås som tørre pulvere, der let kan suspenderes i vandige medier, og består af et stort sortiment af ensartede, røde eller sorte partikelstørrelser mellem 50 m μog 500 μm.
Anbefalet til:
Visualisering og inspektionstest.
Tekniske data
Tekniske data
| Tilsætningsstof | Kan indeholde spormængder af dispergeringsmiddel |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. Hold flasken tæt lukket for at undgå kontaminering. |
| Indhold | Tørfarvet polystyren (DVB) mikrosfærer |
| Farve | Sort |
| Materiale | Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB) |
| Produkttype | Polymerpartikler |
| Farvetype | Sort |
| Inkluderer | Materialesikkerhedsdatablad (MSDS) |
| Antal celler | 2,1 x 106 /gram |
| Partikeldensitet | 1.05g/cm³ |
| Vis mere |