Få mere at vide
Thermo Scientific™ ChromoSphere™ Tørfarvede polymerpartikler
Artikelnummer. 11828223 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Antal celler:
1,4 x 104 /gram
1,5 x 107 /gram
1,8 x 106 /gram
2,1 x 106 /gram
2,3 x 105 /gram
2,8 x 104 /gram
5,4 x 105 /gram
5,6 x 105 /gram
6,6 x 104 /gram
6,7 x 104 /gram
Farve:
Rød
Sort
Pakningsstørrelse:
1g
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Antal celler Farve unitSize
11828223 1,5 x 107 /gram Sort 1g
11848223 2,1 x 106 /gram Sort 1g
11868223 5,6 x 105 /gram Sort 1g
11888223 2,3 x 105 /gram Sort 1g
11808233 6,6 x 104 /gram Sort 1g
11828233 2,8 x 104 /gram Sort 1g
11848233 1,4 x 104 /gram Sort 1g
11834902 1,5 x 107 /gram Rød 1g
11854902 1,8 x 106 /gram Rød 1g
11874902 5,4 x 105 /gram Rød 1g
11894902 2,3 x 105 /gram Rød 1g
11814912 6,7 x 104 /gram Rød 1g
11834912 2,8 x 104 /gram Rød 1g
11854912 1,4 x 104 /gram Rød 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 11828223 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. BK050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3840.00 DKK
    3537.36 DKK / 1g
    Spare 302.64 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opnå høj visuel kontrast med polymerpartikler, der er indvendigt og dybt farvet i intens rød eller sort.
Opnå høj visuel kontrast med Thermo Scientific™ ChromoSphere™ Tørfarvede partikler, polymerpartikler, der er indvendigt og dybt farvet i intens rød eller sort, hvilket resulterer i meget høj kontrast og synlighed i forhold til de fleste baggrundsmaterialer. Produktlinjen fås som tørre pulvere, der let kan suspenderes i vandige medier, og består af et stort sortiment af ensartede, røde eller sorte partikelstørrelser mellem 50 m μog 500 μm.
Partikler fås i nominelle diametre fra 50 μm til 500 μm. Partiklerne er lavet af tværbundet polystyren divinylbenzen (PS-DVB) copolymer og bør opbevares ved stuetemperatur. De kan dispergeres i vandige medier ved hjælp af en lille mængde overfladeaktivt middel eller i lavere alkoholer såsom methanol eller ethanol. Minimal farvestofekstraktion vil forekomme, når partiklerne er suspenderet i rene alkoholer. Andre organiske opløsningsmidler, såsom ethere eller chlorerede kulbrinter, bør undgås, fordi de vil kvælde partiklerne og helt ekstrahere farvestoffet.
Anbefalet til:
Visualisering og inspektionstest.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tilsætningsstof Kan indeholde spormængder af dispergeringsmiddel
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur. Hold flasken tæt lukket for at undgå kontaminering.
Indhold Tørfarvet polystyren (DVB) mikrosfærer
Farve Sort
Materiale Polystyren Divinylbenzen (PS-DVB)
Produkttype Polymerpartikler
Farvetype Sort
Inkluderer Materialesikkerhedsdatablad (MSDS)
Antal celler 1,5 x 107 /gram
Partikeldensitet 1.05g/cm³
Mængde 1 g
Brydningsindeks 1,59 ved 589 nm (25 °C)
Stabilitet Produktet er stabilt i minimum 24 måneder
Ensartethed <10%
Diameter (metrisk) middelværdi 50μ m
Diameter (metrisk) Nominel 50μ m
Diameter (metrisk) 50μ m