Få mere at vide
Chromon-3-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromone-3-carboxylic Acid |
| CAS | 39079-62-4 |
| Molekylær formel | C10H6O4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6O4/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-5-7(9)10(12)13/h1-5H,(H,12,13) |
| SMIL | OC(=O)C1=COc2ccccc2C1=O |
| IUPAC navn | 4-oxochromen-3-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.15 |
| Formel vægt | 190.0266 |