Få mere at vide
Chromon-3-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30362219
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30362219 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30362219 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC43307850MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromone-3-carboxylic Acid
CAS 39079-62-4
Molekylær formel C10H6O4
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6O4/c11-9-6-3-1-2-4-8(6)14-5-7(9)10(12)13/h1-5H,(H,12,13)
SMIL OC(=O)C1=COc2ccccc2C1=O
IUPAC navn 4-oxochromen-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 190.15
Formel vægt 190.0266