Få mere at vide
Chromon-3-carboxylsyre, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromone-3-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | 198 °C til 203 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1074111 |
| Formel vægt | 190.15 |
| Procent renhed | 98% |