Få mere at vide
Chromone-3-carboxylic acid, 98%
Artikelnummer. 11477057
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477057 1 g 1g
11487057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14422.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 39079-62-4 | C10H6O4 | 190.154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39079-62-4
Molekylær formel C10H6O4
Molekylvægt (g/mol) 190.154
MDL nummer MFCD00017338
InChI nøgle PCIITXGDSHXTSN-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromone-3-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-3-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-3-carboxylic acid, maybridge1_005842, 3-carboxychromone, d04tgn, acmc-1ad65, 4-oxo-chromene-3-carboxylic acid, 4h-chromen-4-one-3-carboxylic acid
PubChem CID 181620
IUPAC navn 4-oxochromen-3-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C(=CO2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromone-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 198°C to 203°C
Mængde 1 g
Beilstein 1074111
Formel vægt 190.15
Procent renhed 98%