Få mere at vide
Chromone-3-carboxylic acid, 95%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30982316
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30982316 1 g -
30971221 250 mg -
30980090 5 g -
30971597 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30982316 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD125621g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromone-3-carboxylic acid
CAS 39079-62-4
Molekylær formel C10H6O4
MDL nummer MFCD00017338
Mængde 1 g
SMIL O=C1C(C(O)=O)=COC2=C1C=CC=C2
Molekylvægt (g/mol) 190.15
Procent renhed 95%