Få mere at vide
Chromon-2-carboxylsyre, 97 %
Artikelnummer. 11440044
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11440044 25 g 25g
11430044 5 g 5g
11450044 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440044 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13552.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 4940-39-0 | C10H6O4 | 190,154 g/mol
Chromon-2-carboxylsyre anvendes i den cykliske form 3β-oxopyrazolidino[4β,5β2, 3]-chroman-4-on, giver azidet af chromon-2-carboxylsyre, hvis curtius-omlejring bruges til at syntetisere et antal 2-acylamine- og isokromonaktive midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chromone-2-carboxylsyre anvendes i den cykliske form 3′ -oxopyrazolidino[4′ ,5′ ∶2,3]-chroman-4-on, giver azidet af chromon-2-carboxylsyre, hvis curtius-omlejring bruges til at syntetisere et antal 2-acylaminochromoner, og det er et oralt aktivt antiallergisk middel.
Opløselighed
Opløselig i alkohol, vand, DMSO, varm methanol og ethanol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4940-39-0
Molekylær formel C10H6O4
Molekylvægt (g/mol) 190.154
MDL nummer MFCD00006838
InChI nøgle RVMGXWBCQGAWBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromocarb, chromone-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-chromene-2-carboxylic acid, 4-oxo-4h-1-benzopyran-2-carboxylic acid, atremon, chromonecarboxylic acid, lp-1, chromocarb inn:dcf, 2-chromonecarboxylic acid, chromocarbe inn-french
PubChem CID 2741
IUPAC navn 4-oxochromen-2-carboxylsyre
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C=C(O2)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromone-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∼260 °C (dekomponering)
Mængde 25 g
Beilstein 146442
Merck Index 14,2237
Opløselighedsinformation Opløselig i alkohol, vand, DMSO, varm methanol og ethanol.
Formel vægt 190.15
Procent renhed 97%