Få mere at vide
Chromone-2-carboxylic acid, 97%
Description
Chromon-2-carboxylsyre anvendes i den cykliske form 3β-oxopyrazolidino[4β,5β2, 3]-chroman-4-on, giver azidet af chromon-2-carboxylsyre, hvis curtius-omlejring bruges til at syntetisere et antal 2-acylamine- og isokromonaktive midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chromone-2-carboxylic acid is used in the cyclic form 3′-oxopyrazolidino[4′,5′∶2, 3]-chroman-4-one, gives the azide of chromone-2-carboxylic acid, the curtius rearrangement of which is used to synthesize a number of 2-acylaminochromones and it is an orally active antiallergic agent.
Solubility
Soluble in alcohol, water, DMSO, hot methanol, and ethanol.
Notes
Keep container tightly closed. Store away from oxidizing agents.
Spécification
Spécification
| Kemisk navn eller materiale | Chromone-2-carboxylic acid |
| Smeltepunkt | ∼260°C (decomposition) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 146442 |
| Merck Index | 14,2237 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in alcohol,water,DMSO,hot methanol,and ethanol. |
| Formel vægt | 190.15 |
| Procent renhed | 97% |
RUO– Kun brug til forskning
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.