missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chromonar Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30353765
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30353765 100 mg
30356799 10 mg
30350976 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30353765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC432685100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 655-35-6
Molekylær formel C20 H27 N O5 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 397.89
Synonym Acetic acid, 2-[[3-[2-(diethylamino)ethyl]-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl]oxy]-, ethyl ester, hydrochloride (1:1), Acetic acid, [[3-[2-(diethylamino)ethyl]-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl]oxy]-, ethyl ester, hydrochloride (7CI,8CI,9CI), 3-(2-Diethylaminoethyl)-4-methyl-7-ethoxycarbonylmethoxycoumarin hydrochloride, 3-(β-Diethylaminoethyl)-4-methyl-7-carbethoxymethoxy-2-oxo-(1,2-chromene) hydrochloride, 3-(β-Diethylaminoethyl)-4-methyl-7-carbethoxymethoxy-2-oxo-2H-1-benzopyran hydrochloride, 3-[2-(Diethylamino)ethyl]-4-methyl-7-(carbethoxymethoxy)coumarin hydrochloride, 3-[2-(Diethylamino)ethyl]-4-methyl-7-carbethoxymethoxy-2-oxo-2H-chromen hydrochloride, A 27053, AG 3, Antiangor, Carbochromen hydrochloride, Carbochromene hydrochloride, Carbocromen hydrochloride, Carbocromene hydrochloride, Casella 4489, Cassella 4489, Chromonar hydrochloride, Ethyl 3-(β-diethylaminoethyl)-4-methylcoumarin-7-oxyacetate hydrochloride, Ethyl [[3-[2-(diethylamino)ethyl]-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl]oxy]acetate hydrochloride, Intenkordin, Intenkordin hydrochloride, Intensain, Intensain hydrochloride, Intercordin, Interkordin, NSC 110430
IUPAC navn ethyl 2-[3-[2-(diethylamino)ethyl]-4-methyl-2-oxochromen-7-yl]oxyacetate;hydrochloride
SMIL Cl.CCOC(=O)COc1ccc2C(=C(CCN(CC)CC)C(=O)Oc2c1)C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chromonar hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C20H27NO5.ClH/c1-5-21(6-2)11-10-17-14(4)16-9-8-15(12-18(16)26-20(17)23)25-13-19(22)24-7-3;/h8-9,12H,5-7,10-11,13H2,1-4H3;1H
Formel vægt 397.1656
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.