Få mere at vide
Chromomycin A3, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415229
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415229 10 mg 10mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15415229 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62927.MA
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7059-24-7 | C57H82O26 | 1183.257 g/mol
Chromomycin A3, bruges som en GC-specifik DNA-ligand, der hæmmer transkription og fungerer som et DNA-bindende farvestof. Chromomycin A3 antagoniserer øget DNA-binding af transkriptionsfaktorerne Sp1 og Sp3 til deres beslægtede GC-boks, induceret af oxidativt stress eller DNA-skade. Ved at hæmme transkription kan Chromomycin A3 og dets strukturelle analoger desuden hæmme proteinbiosyntesen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chromomycin A3, bruges som en GC-specifik DNA-ligand, der hæmmer transkription og fungerer som et DNA-bindende farvestof. Chromomycin A3 antagoniserer øget DNA-binding af transkriptionsfaktorerne Sp1 og Sp3 til deres beslægtede″ GC&Pr
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromomycin A3
Type Chromomycin A3
Fysisk form Pulver
CAS 7059-24-7
Smeltepunkt 185°C (decomposition)
Farve Gul
Mængde 10 mg
Molekylær formel C57H82O26
MDL nummer MFCD00043151
FN nummer UN3462
Merck Index 14,2238
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol,DMSO,and ethyl acetate (10mg/ml).
InChI nøgle ZYVSOIYQKUDENJ-YVQLHGKOSA-N
SMIL CC1C(C(CC(O1)OC2C(CC3=C(C2=O)C(=C4C(=C3)C=C(C(=C4O)C)OC5CC(C(C(O5)C)OC(=O)C)OC6CC(C(C(O6)C)OC)O)O)C(C(=O)C(C(C)O)O)OC)OC7CC(C(C(O7)C)O)OC8CC(C(C(O8)C)OC(=O)C)(C)O)O
IUPAC navn [(2R,3R,4R,6S)-6-[[(6S,7S)-6-[(2S,4R,5R,6R)-4-[(4R,5S,6R)-4-[(2S,4S,5R,6R)-5-acetyloxy-4-hydroxy-4,6-dimethyloxan-5-yl] droxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-5-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-7-[(1S,3S,4R)-3,4-dihydroxy-1-methoxy-2-oxopentyl]-4,10-dihydroxy-3-
Molekylvægt (g/mol) 1183.257
PubChem CID 23928042
Formel vægt 1183.3
Procent renhed 97%