Få mere at vide
Thermo Scientific™ Chromogen coliform agar (ISO )
Beskrivning
Opregne og differentiere colibakterier og Escherichia coli i vandprøver med Thermo Scientific™ Oxoid™ Chromogen coliform agar (ISO ) forberedte medieplader, iht ISO 9308-1 retningslinjer for vandkvalitetsanalyse. Målorganismer er nemme at differentiere, E.coli danner mørkeblå/violette kolonier og coliforme lyserøde til røde kolonier. Fuldstændig detektion inden for 24 timer, fjerner behovet for subkultur.
- Er i overensstemmelse med ISO 9308-1 retningslinjer
- Skelner nemt og tydeligt E. coli og colibakterier
- Klar-til-brug bekvemmelighed af forberedte medier
Chromogen coliform agar (ISO ) anvender specifikke enzymer forbundet med generelle coliformer og E. coli til differentiering.
- Chromogenet Salmon GAL producerer, når det spaltes af D-galactosidase, en lyserød til rød farve; denne farve og enzym er forbundet med colibakterier.
- E.coli indeholder D-galactosidase, som spalter laks GAL; den indeholder dog også D-glucuronidase, som spalter chromogenet X-glucuronid. Kombinationen af disse kromogener frembringer en mørkeblå til violet farve forbundet med E.coli .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
Specifikationer
Specifikationer
| Farve | Lys elfenben, gennemsigtig |
| Indhold og opbevaring | 2° til °12 C, i mørke |
| Oversigt | Chromogen coliform agar (ISO ) |
| Format | 55 mm plade |
| Fremstillingsoprindelse | Tyskland |
| Produkttype | Agar |
| Fyld volumen | 13 mL |
| Fyld vægt | 13mL |
| Emballagetype | Flow Wrapped - Enkeltlag |
| Mængde | 10/Pk. |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.