Få mere at vide
Chromium (VI) Standard: Cr+6 @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Artikelnummer. 18060070
Skift visning
Mængde:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18060070 250 ml
18032750 500 ml
18012450 50 ml
18021450 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18060070 Leverandør VHG Labs Leverandørnr. VHGPCR6W250
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Chromium (VI) Standard: Cr+6 @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Hexavalent Chromium
CAS 18540-29-9
Metoder Speciation
Analyt- eller komponentnavne Hexavalent Chromium
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel Cr+6
Synonym Chromium(VI), Chromium(6+), Chromium hexavalent ion, Chromium, ion (Cr6+), Chromium(6+) ion
InChI formel InChI=1S/Cr/q+6
SMIL [Cr+6]
IUPAC navn chromium(6+)
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Molekylvægt (g/mol) 52
Mængde 250 ml
Formel vægt 51.941 g/mol