Få mere at vide
Chromium (VI) Oxide, TRC
Artikelnummer. 30356801
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30356801 10 g
30360458 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30356801 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC43277010G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-82-0
Molekylær formel Cr O3
Molekylvægt (g/mol) 99.99
Synonym Chromia, Chromic Anhydride, Chromic Trioxide, Chromium Oxide, Chromium Trioxide, Chromium(VI) Trioxide, Monochromium Trioxide
IUPAC navn trioxochromium
SMIL O=[Cr](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium (VI) oxide
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/Cr.3O
Formel vægt 99.9253