Få mere at vide
Chromium(Vi) Oxide, ReagentPlus™, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
2.5kg
5g
Beskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chromium(Vi) Oxide |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | 1463 |
| Formel vægt | 99.99g/mol |
| Procent renhed | 99.9% (trace metals basis) |
| Grad | ReagentPlus |