Få mere at vide
Chromium(Vi) Oxide, puriss. p.a., ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15652880 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15652880 50 g 50g
15642880 250 g 250g
15632880 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15652880 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2708150G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (RT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-82-0
Molekylær formel CrO3
Molekylvægt (g/mol) 99.99
MDL nummer MFCD00010952
InChI nøgle WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC navn trioxochromium
SMIL O=[Cr](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(Vi) Oxide
Mængde 50 g
FN nummer 1463
Formel vægt 99.99g/mol
Procent renhed ≥99% (RT)
Grad ACS/puriss. p.a.