Få mere at vide
Chromium(Vi) Oxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072925 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10487630
Brand: Fisher Chemical C/5880/50
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-82-0
Molekylær formel CrO3
Molekylvægt (g/mol) 99.99
MDL nummer MFCD00010952
InChI nøgle WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn trioxochromium
SMIL O=[Cr](=O)=O
Tekniske data
Smeltepunkt 196°C
Farve Red to Violet
pH 1
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 99.99g/mol
Emballage Plastic powder jar