Få mere at vide
Chromium(VI) oxide, ACS, 98+%
Artikelnummer. 11347928
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347928 100 g 100g
11337928 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11347928 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036468.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99.99 g/mol
Forkromning, kobberstripping, aluminiumanodisering, korrosionsinhibitor, fotografi, keramiske glasurer, farvet glas, oxidationsmiddel i organisk kemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Forkromning, kobberstripping, aluminiumanodisering, korrosionsinhibitor, fotografi, keramiske glasurer, farvet glas, oxidationsmiddel i organisk kemi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-82-0
Molekylær formel CrO3
Molekylvægt (g/mol) 99.99
MDL nummer MFCD00010952
InChI nøgle WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC navn trioxochrom
SMIL O=[Cr](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 250°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Chromium oxide
Smeltepunkt 196°C
Navn note For analysis ACS
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 100 g
Analyseprocentområde >98+%
FN nummer UN1463
Merck Index 14,2235
Opløselighedsinformation Soluble in water,H2SO4,and alcohol; Also soluble in ether and nitric acid.
Formel vægt 99.99
Procent renhed ≥98%
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.7 g/mL