Få mere at vide
Chromium(VI) oxide, 99%
Artikelnummer. 11381849
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11381849 1 kg 1kg
11301859 250 g 250g
11391849 5 x 1 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11381849 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012522.A1
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99.99 g/mol
Det er meget udbredt i chrom galvanisering, og som beskyttende belægninger i korrosions-/oxidationsbestandighed af metaller. Det er også ansat i cd'er og dvd'er. Det er nyttigt som en oxidant i Jones oxidation i eddikesyre eller acetone. Det bruges til oxidation af primære alkoholer til carboxylsyrer og sekundære alkoholer til ketoner. Med phosphorsyre bruges det som stripningsmiddel til anodiske belægninger af alle typer og til fremstilling af syntetiske rubiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-82-0
Molekylær formel CrO3
Molekylvægt (g/mol) 99.99
MDL nummer MFCD00010952
InChI nøgle WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC navn trioxochrom
SMIL O=[Cr](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 250°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Chromium(VI) oxide
Smeltepunkt 196°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 99%
Opløselighedsinformation Very soluble in water. Soluble in sulfuric,nitric acid,acetic acid,and acetone.
Formel vægt 99.99
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Dark red crystals
Tæthed 2.7