Få mere at vide
Chromium(VI) oxide, 99.5% (metals basis)
Artikelnummer. 11300949
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11300949
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010691.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99.99 g/mol
Chrom(VI)-oxid er meget udbredt til chrom-galvanisering og som beskyttende belægninger i korrosions-/oxidationsbestandighed af metaller. Det er også ansat i cd'er og dvd'er. Det er nyttigt som en oxidant i Jones oxidation i eddikesyre eller acetone. Det bruges til oxidation af primære alkoholer til carboxylsyrer og sekundære alkoholer til ketoner. Med phosphorsyre bruges det som stripningsmiddel til anodiske belægninger af alle typer og til fremstilling af syntetiske rubiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-82-0
Molekylær formel CrO3
Molekylvægt (g/mol) 99.99
MDL nummer MFCD00010952
InChI nøgle WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC navn trioxochrom
SMIL O=[Cr](=O)=O
Tekniske data
Kogepunkt 250°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Chromium(VI) oxide
Smeltepunkt 196°C
Farve Rød
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1463
Merck Index 14,2235
Opløselighedsinformation Very soluble in water. Soluble in sulfuric,nitric acid,acetic acid,and acetone.
Formel vægt 99.99
Procent renhed 99.9%
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.7 g/mL
Vis mere Vis mindre
RUO– Kun brug til forskning
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado