Få mere at vide
Chromium(VI) oxide, 99%
Artikelnummer. p-3734731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
250g
25g
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10605462
Brand: Thermo Scientific Acros 196610250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1333-82-0 | CrO3 | 99.99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Oxidationsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1333-82-0
Molekylær formel CrO3
Molekylvægt (g/mol) 99.99
MDL nummer MFCD00010952
InChI nøgle WGLPBDUCMAPZCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium trioxide, chromium vi oxide, monochromium trioxide, chromtrioxid, chromic trioxide, chromsaeureanhydrid, anhydride chromique, chromium 6+ oxide, chromium vi trioxide, chromium oxide
PubChem CID 14915
ChEBI CHEBI:48240
IUPAC navn trioxochrom
SMIL O=[Cr](=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium(VI) oxide
Smeltepunkt 196.0°C
Farve Lilla til rød
Fysisk form Crystals or Granules
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.4% min. (Iodometry)
Lineær formel CrO3
Fieser 01,144; 02,72; 03,54; 04,96; 05,140; 07,70; 09,115; 10,99; 13,338; 14,60
Merck Index 15, 2239
Opløselighedsinformation Solubility in water: 1660g/L (20°C). Other solubilities: soluble in sulfuric acid, soluble in alcohol and mineral acids
Formel vægt 99.99
Procent renhed 99.5%
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.7
Tæthed 2.7000g/mL