Få mere at vide
Chrom Standard for Atomic Absorption (AAS) 1000μ g/ml (1000 ppm) i 0,5 M salpetersyre ( HNO3 ), Reagecon
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11409099 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11409099 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 11409099 Leverandør Reagecon Leverandørnr. AACRH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    373.00 DKK
    335.02 DKK / 500ml
    Spare 37.98 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Fremstillet gravimetrisk af meget rent metal eller salt (mindst 99,9%) og testet ved en ISO17025 akkrediteret testmetode (INAB Ref: 264T).
  • Atomic Absorption Reference Standard, Atomic Absorption Reference Materiale
  • ISO/IEC 17025 til test af ICP/ICP-MS-standarder ved hjælp af ICP-MS (INAB Ref: 264T)
  • ISO/IEC 17025 til kalibrering af laboratorievægte (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til temperaturkalibrering inden for området− 196 til+ 1200 °C (INAB Ref: 265C)
  • ISO/IEC 17025 til tæthedsmåling (INAB Ref: 264T) ved hjælp af Oscillerende U-rør og Bingham Pycnometri
  • ISO/IEC 17025 for visse kompleksometriske titreringer (INAB Ref: 264T)
  • GHS/OSHA-kompatibel, REACH osv.
  • Dette produkt er produceret i et meget kontrolleret renrum (ISO 7) miljø, ved hjælp af ultrarent vand (specielt behandlet til produktion af massespektroskopistandarder), højkvalitetssyrer og forrensede flasker.
  • Titrimetrien og spektroskopien kontrolleres og kalibreres ved hjælp af separate Certified Reference Materials (CRM ’s), så produktet kommer med to lag sporbarhed, bl.a. NIST Standarder, hvor de er tilgængelige.
  • Alle måleusikkerheder for dette produkt er beregnet i henhold til Eurachem/CITAC-retningslinjer og rapporteret som udvidede usikkerheder på 95 % konfidensniveau.
Tekniske data
Oversigt Matrix: 0,5 M salpetersyre (HNO3)
Emballage HDPE Triple-udvasket
Analyt- eller komponentnavne Chromium
Fysisk form Væske
Koncentration 1000 μg/ml (1000 ppm)
Element Chrom
Mængde 500 ml