Få mere at vide
Chrom standard til ICP , 10.000μ g/ml i 5 % HNO3 , SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 10086563 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
125 mL
500 mL
Emballage:
Triple-udvasket LDPE flaske
Pakningsstørrelse:
125ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10086563 125 mL Triple-udvasket LDPE flaske 125ml
10000482 500 mL Triple-udvasket LDPE flaske 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10086563 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. PLCR23Y
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Indeholder
NIST Sporbart analysecertifikat akkrediteret i henhold til ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34, sikkerhedsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certificeret, NIST-sporbart Certificeret referencemateriale
Uorganisk standard fremstillet til AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Cr10.000μ g/ml
Certificeringer
Akkrediteret af A2LA for ISO/IEC 17025 og ISO/IEC Guide 34 og certificeret af UL-DQS til ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA-klage
Identifiants chimiques
CAS 7789-09-5 , 7732-18-5 , 7789-09-5
Molekylær formel Cr2H8N2O7
Molekylvægt (g/mol) 252.06
InChI nøgle JOSWYUNQBRPBDN-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 24600
IUPAC navn diazanium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxydioxochrom
SMIL [NH4+].[NH4+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-]
Spécification
Kemisk navn eller materiale Chromium Standard
Emballage Triple-udvasket LDPE flaske
Analysecertifikat Assurance Certificate of Analysis rapporterer op til 39 elementer på ppb-niveau.
CAS min % 0.1, 2.0, 97.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Op til 68 elementer scannes med fundne værdier for ICP og ICP-MS-standarder. Den fundne værdi af de spor af metalliske urenheder rapporteres på Analysecertifikatet.
CAS Max % 0.1, 2.0, 97.9
Teknik AA, ICP
Til brug med (udstyr) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF og anden analytisk instrumentering
Type Certificeret referencemateriale
Opløsningsmiddel eller Matrix 5% HNO3
Mængde 125 mL
Grad Forsikring
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Matrix    Concentration    Cat. No.2-5% HNO3    1000μg/mL    PLCR2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLCR2-3Y, -3X2-5% HCl    1000μg/mL    PLCR1-2X    10,000    PLCR1-3XH2O    1000μg/mL    PLCR9-2X    10,000    PLCR9-3X
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 10,000
Mention d'avertissement
  • Fare
Catégorie de danger
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Mention de danger
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Conseils de prudence
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: chromium(III) nitrate nonahydrate, nitric acid
Produkt kun beregnet til laboratoriebrug
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.