Få mere at vide
Forstøvningsmål for krom, 50,8 mm (2,0 tommer) dia x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,95 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15474785
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15474785 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15474785 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040842.KS
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 7440-47-3 | Cr | 52.00 g/mol
Kromforstøvningsmål bruges almindeligvis til tyndfilmsdeponering, ætsning og analytiske teknikker. Og det bruges også som Magnetron sputtering kilde.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chromium sputtering target
Navn note 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk
Mængde 1 stk.
CAS 7440-47-3
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Molekylær formel Cr
MDL nummer MFCD00010944
Synonym chrom, chrome, cromo, metal, chrome french, compounds, chrom german, chromium, elemental, chromium, metal, ccris 159
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle VYZAMTAEIAYCRO-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Cr]
IUPAC navn krom
Molekylvægt (g/mol) 52.00
PubChem CID 23976
ChEBI CHEBI:28073
Procent renhed 99.95%